2-Methylheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M47949-5G M47949-25G
SIALM47949-5GEA 140 EUR
SIALM47949-5G SIALM47949-25G
2-Methylheptan, Sigma-Aldrich®
2-Methylheptan
Formel: C₈H₁₈
Siedepunkt: 117,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –109 °C
Dichte: 0,698 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009518
CAS-Nummer: 592-27-8
EINECS: 209-747-9
UN-Nummer: 1262
ADR: 3,II