2-Methylheptan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
126880050 126880250 126880010
ACRO126880050EA 128 EUR
ACRO126880050 ACRO126880250 ACRO126880010
2-Methylheptan 99%
2-Methylheptan
Formel: C₈H₁₈
Siedepunkt: 116 °C (761 mmHg)
Schmelzpunkt: –108,9 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009518
CAS-Nummer: 592-27-8
EINECS: 209-747-9
UN-Nummer: 1262
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %