2-Methylbutan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: iso-Pentane
19387.AP 19387.AY
19387.APEA 72.8 EUR
19387.AP 19387.AY
2-Methylbutan ≥99%
2-Methylbutan
Purity: 99+% CAS No.: 78-78-4 Molecular Formula: C5H12 Formula Weight: 72.14 Flash Point: -57°(-70°F) Physical Form: Liquid Density: 0.62 Refractive Index: 1.3540 Appearance: Colourless Boiling Point: 30° UN No.: 1265 MDL No.: MFCD00009338
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Siedepunkt: 30 °C
Schmelzpunkt: –160 °C
Dichte: 0.62
Flammpunkt: –57 °C (–70 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009338
CAS-Nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN-Nummer: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM