Squalan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

85630-1L 85630-250ML
SIAL85630-1LEA 304 EUR
SIAL85630-1L SIAL85630-250ML
Squalan, Sigma-Aldrich®
Squalan
Formel: C₃₀H₆₂
Siedepunkt: 470 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008953
CAS-Nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR