Squalan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14605.0100 8.14605.1000
8.14605.0100EA 64.6 EUR
8.14605.0100 8.14605.1000
Squalan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Squalan
Formel: C₃₀H₆₂
Siedepunkt: 470 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008953
CAS-Nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923