Hähne für Büretten, Nadelventil
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
02700902 02702902
LENZ02700902EA 35.9 EUR
LENZ02700902 LENZ02702902
Hähne für Büretten, Nadelventil
Hähne
Needle-valve stopcocks, DURAN® housing with facetted tip, straight or lateral.
  • PTFE spindle
  • Cap and security device of PP
  • Valve bore of 0 to 2,5 mm