Chemikalienbeständige Overalls, 4530
Lieferant: 3M
4530M 4530L 4530XL 4530XXL 4530S
113-0594EA 18.7 EUR
113-0594 113-0595 113-0596 113-0597 MMMA4530S
Chemikalienbeständige Overalls, 4530
Einweg-Kleidung
Diese Einwegoveralls bestehen aus leichtem, atmungsaktivem und flammhemmendem PP. Sie werden über flammhemmender Kleidung getragen und bieten Schutz vor Staub und leichten Flüssigkeitsspritzern.
  • Flammfeste Behandlung bietet zusätzlichen Schutz gegen Hitze und Flammen
  • Atmungsaktives Material verringert Wärmebildung
  • Strickbündchen bieten einen weichen Abschluss am Handgelenk für mehr Komfort als bei Gummibündchen
  • Verstärkung im Schritt verleiht bessere Haltbarkeit beim Bücken und Hocken
  • Zweiwege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste, dreiteiliges Kapuzendesign
  • Elastisch an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für Tragekomfort und verbesserte Bewegungsfreiheit
  • Antistatische Beschichtung auf beiden Seiten trägt zur Reduzierung von statischer Aufladung bei und wirkt dem Risiko von statischen Entladungen entgegen
Typische Anwendungsgebiete für diese Sicherheitskleidung sind Schweißen, Metallschleifen, allgemeiner Umgang mit Pulver und Holzbearbeitung.
Farbe: Blau (weißer Rückeneinsatz).
Zertifizierungen: Typ 5/6, EN 1073-2, EN 1149-5, ISO 14116; Kat. III.
Bestellinformation:
Verpackung:
Bitte beachten