2,2,4-Trimethylpentan ≥99% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34499-1L 34499-2.5L 34499-6X1L
34499-1LEA 81.34 EUR
34499-1L 34499-2.5L 34499-6X1L
2,2,4-Trimethylpentan ≥99% (durch GC), CHROMASOLV™ für die Analyse von Pestizidrückständen, Riedel-de Haën™
Isooctan
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Siedepunkt: 99 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: -107 °C
Dichte: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: -12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN-Nummer: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 3.9 (vs air)
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Determination of P/N ≤5 ng/L
Autoignition Temperature 745 °F
Explosion Limit 6 %
Vapor Pressure 41 mmHg ( 21 °C)