2,2,4-Trimethylpentan ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Unter Stickstoff abgepackt
9480.1000EA
121.94
EUR
9480.1000
9480.2500
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, J.T.Baker®
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN-Nummer: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | min. 99.8 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-280 nm | ≤ 0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm | ≤ 0.015 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm | ≤ 0.10 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤ 205 |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission | ≤ 0.3 ppb |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities | ≤ 1.0 ppb |
Assay (by GC, corrected for water) | ≥ 99.8 % |
Residue after Evaporation | ≤ 2.0 ppm |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤ 0.3 |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 100 ppm |