2,2,4-Trimethylpentan , extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
326941000
326940010
326941000.EA
29.4
EUR
326941000.
326940010.
2,2,4-Trimethylpentan , extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 98…99 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0.69 g/cm³ Flammpunkt: –12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN-Nummer: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |