2,2,4-Trimethylpentan 99.5%, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
326620010
326620025
ACRO326620010EA
74.4
EUR
ACRO326620010
ACRO326620025
2,2,4-Trimethylpentan 99.5%, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,69 g/cm³ Flammpunkt: –12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN-Nummer: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
GC/ECD (as lindane) | ≤5 ng/l |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |