4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98+%
CAS No.: 123-42-2
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Pleasant
Melting Point: -47°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1740440
Merck Reference: 14,2964
UN No.: 1148
MDL No.: MFCD00004471
Formel:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Siedepunkt: 168 °C Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 0,935 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004471 CAS-Nummer: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN-Nummer: 1148 ADR: 3,III REACH-Nummer: 01-2119473975-21 Merck Index: 14,2964 |