4-Methyl-2-pentanon
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
0338.1 0338.2
ROTH0338.1EA 140 EUR
ROTH0338.1 ROTH0338.2
4-Methyl-2-pentanon
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molekulargewicht: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 117.4
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN-Nummer: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM