4-Methyl-2-pentanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06146.1000 1.06146.2500 1.06146.6025
1.06146.1000EA 45.9 EUR
1.06146.1000 1.06146.2500 1.06146.6025
4-Methyl-2-pentanon, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molekulargewicht: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 117.4
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN-Nummer: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 18 - 20 g/l (20 °C)
Melting Point -84 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Refractive Index 1.3962 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.0 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 460 °C
Evaporation number 10