2,6-Dimethyl-4-heptanon ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diisobutyl Ketone
L16015.AE
L16015.AP
L16015.0F
L16015.AEEA
27
EUR
L16015.AE
L16015.AP
L16015.0F
2,6-Dimethyl-4-heptanon ≥90%
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Purity:
Formel:
C₉H₁₈O Siedepunkt: 163…173 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0.809 Flammpunkt: 47 °C (117 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008940 CAS-Nummer: 108-83-8 EINECS: 203-620-1 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |