2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diisobutyl Ketone
149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 60.2 EUR
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0.809 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008940
CAS-Nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN-Nummer: 1157
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)