Isovaleraldehyd 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Methylbutyraldehyde

163971000 163975000 163970025
ACRO163971000EA 22.2 EUR
ACRO163971000 ACRO163975000 ACRO163970025
Isovaleraldehyd 98%
Isovaleraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –28 °C
Dichte: 0.796 g/cm³
Flammpunkt: –5 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007014
CAS-Nummer: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN-Nummer: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR