Isobutyraldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01556.0100 8.01556.1000 8.01556.9020 8.01556.9040
8.01556.0100EA 29.7 EUR
8.01556.0100 8.01556.1000 8.01556.9020 8.01556.9040
Isobutyraldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isobutyraldehyd
Formel: C₄H₈O
Molekulargewicht: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 64
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0.794 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –24 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006980
CAS-Nummer: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN-Nummer: 2045
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05171
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 110 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 63 - 64.5 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Explosion Limit 1.6 - 11.0 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 165 °C
Saturation concentration 452 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid