Isobutyraldehyd 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
122510010
122510025
122510100
ACRO122510010EA
46.3
EUR
ACRO122510010
ACRO122510025
ACRO122510100
Isobutyraldehyd 99+%
Isobutyraldehyd
Formel:
C₄H₈O Molekulargewicht: 72.11 g/mol Siedepunkt: 63 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0.79 g/cm³ Flammpunkt: –24 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006980 CAS-Nummer: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN-Nummer: 2045 ADR: 3 II Merck Index: 13,05171 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Free acid | ≤1.0 % (Isobutyric acid) |