2-Methylbutyraldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
304470500
304472500
ACRO304470500EA
49.8
EUR
ACRO304470500
ACRO304472500
2-Methylbutyraldehyd 95%
2-Methylbutyraldehyd
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 0.805 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006984 CAS-Nummer: 96-17-3 EINECS: 202-485-6 UN-Nummer: 3371 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3940 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.8 to 0.81 g/cm³ |
GC | ≥94 % |
Acid value | ≤10 mg KOH/g |