n-Pentan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Pentane
8720.1 8720.2 8720.3
ROTH8720.1EA 0 EUR
ROTH8720.1 ROTH8720.2 ROTH8720.3
n-Pentan
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Molekulargewicht: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN-Nummer: 1265
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM