n-Pentan, EMPLURA®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20957.1000
8.20957.2500
8.20957.9025
8.20957.1000EA
91.1
EUR
8.20957.1000
8.20957.2500
8.20957.9025
n-Pentan, EMPLURA®
n-Pentan
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Molekulargewicht: 72.15 g/mol Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –130 °C Dichte: 0.63 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –40 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN-Nummer: 1265 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...