n-Pentadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Pentadecane, Pentadecane
76510-100ML 76510-25ML
SIAL76510-100MLEA 136 EUR
SIAL76510-100ML SIAL76510-25ML
n-Pentadecan, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,III