Überbrille, 2800
Lieferant: 3M
2800 2802 2805
111-1603EA 17.1 EUR
111-1603 MMMA2802 MMMA2805
Überbrille, 2800
Schutzbrillen
Diese leichten Deckgläser (OTG) sind so konzipiert, dass sie mit minimaler Beeinträchtigung über die meisten Korrektionsbrillen passen. Erhältlich in drei Objektivoptionen. Die grüne Linse bietet Schutz vor Infrarotstrahlung, die bei bestimmten Gasschweiß-, Gasschneid- und Hartlötanwendungen entsteht (IR-Schutzstufe 5).
  • Starke Polycarbonatscheiben mit kratzfester Beschichtung für lange Lebensdauer
  • Bügel mit einstellbarer Länge (vier Positionen) für Tragekomfort und ideale Passform
  • Neigbare Scheibe für einfache Anpassung und maximalen Komfort
  • Weiche Bügel mit niedriger Form für Tragekomfort und minimale Kollision mit den Korrektionsbrillen
Gewicht: 38 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170, EN 171 (IR), FT, optische Klasse 1