Propargylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P50900-5G P50900-1G P50900-25G
SIALP50900-5GEA 93 EUR
SIALP50900-5G SIALP50900-1G SIALP50900-25G
Propargylamin, Sigma-Aldrich®
Propargylamin
Formel: C₃H₅N
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,867 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00008198
CAS-Nummer: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN-Nummer: 3286
ADR: 3,II