cis-3-Hexen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
52985-1ML 52985-5ML
SIAL52985-1MLEA 111 EUR
SIAL52985-1ML SIAL52985-5ML
cis-3-Hexen, Sigma-Aldrich®
cis-3-Hexene
Formel: C₆H₁₂
MDL Number: MFCD00085300
CAS-Nummer: 7642-09-3