4'-Trifluormethoxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 1-Ethanoyl-4-(trifluormethoxy)benzol, 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone
TL00401.1 TL00401.10 TL00401.50
MAYBTL00401.1EA 0 EUR
MAYBTL00401.1 MAYBTL00401.10 MAYBTL00401.50
4'-Trifluormethoxyacetophenon
4'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Siedepunkt: 110 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042404
CAS-Nummer: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0