ω-Brom-2-chloracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
α-Bromo-2-chloroacetophenone, Bromomethyl o-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide
SPB06335DA
SPB06335EA
MAYBSPB06335DAEA
0
EUR
MAYBSPB06335DA
MAYBSPB06335EA
ω-Brom-2-chloracetophenon
ω-Brom-2-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00832993 CAS-Nummer: 5000-66-8 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,II |