ω-Brom-4-nitroacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
DP00146.1 DP00146.10 DP00146.50
MAYBDP00146.1EA 0 EUR
MAYBDP00146.1 MAYBDP00146.10 MAYBDP00146.50
ω-Brom-4-nitroacetophenon
ω-Brom-4-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Schmelzpunkt: 100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007356
CAS-Nummer: 99-81-0
EINECS: 202-789-9