4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
BTB07466.1 BTB07466.10 BTB07466.50
MAYBBTB07466.1EA 0 EUR
MAYBBTB07466.1 MAYBBTB07466.10 MAYBBTB07466.50
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 155 °C
MDL Number: MFCD00052919
CAS-Nummer: 77811-44-0