Kalium(3-bromphenyl)trifluoroborat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate, (3-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
L17966.03 L17966.06
L17966.03EA 27.1 EUR
L17966.03 L17966.06
Kalium(3-bromphenyl)trifluoroborat ≥97%
Kalium(3-bromphenyl)trifluoroborat
Purity: 97% CAS No.: 374564-34-8 Molecular Formula: C6H4BBrF3K Formula Weight: 262.91 Melting Point: 178-182° MDL No.: MFCD02093977
Formel: C₆H₄BBrF₃K
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093977
CAS-Nummer: 374564-34-8