Kalium(4-fluorphenyl)trifluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
L17655.03
L17655.06
L17655.03EA
58.7
EUR
L17655.03
L17655.06
Kalium(4-fluorphenyl)trifluoroborat 95%
Kalium(4-fluorphenyl)trifluoroborat
Purity: 95%
CAS No.: 192863-35-7
Molecular Formula: C6H4BF4K
Formula Weight: 202.00
Melting Point: 290-292°
Beilstein Reference: 7783544
Formel:
C₆H₄BF₄K Schmelzpunkt: 290…292 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318170 CAS-Nummer: 192863-35-7 |