Propargylamin Hydrochlorid ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43775.03 43775.06
43775.03EA 37.6 EUR
43775.03 43775.06
Propargylamin Hydrochlorid ≥95%
Propargylamin Hydrochlorid
Purity: 95% CAS No.: 15430-52-1 Molecular Formula: HC≡CCH2NH2.HCl Formula Weight: 91.54 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012907
Formel: C₃H₆ClN
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012907
CAS-Nummer: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II