n-Octacosan 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
129270050 129270250 129271000 129275000
ACRO129270050EA 17.6 EUR
ACRO129270050 ACRO129270250 ACRO129271000 ACRO129275000
n-Octacosan 99+%
n-Octacosan
Formel: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Siedepunkt: 440 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Dichte: 0,8067 g/cm³
Flammpunkt: 227 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009355
CAS-Nummer: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥99.0 %