Kalorimeter, C 200
Lieferant: IKA
8802500 10002387
431-2900EA 24730 EUR
431-2900 IKAA10002387
Kalorimeter, C 200
Kalorimeter
Kompaktes und platzsparendes halbautomatisches Kalorimeter zum Bestimmen des Kalorienwerts von flüssigen und festen Proben.
  • Manuelle Sauerstoffbefüllung und Entlüftung, manuelle Wasservorbereitung
  • Einschließlich externem Netzteil, kompatibel mit allen globalen Spannungen von 100 Zu 240 V AC, 50/60 Hz; Kalorimeter wird mit einer niedrigen Betriebsspannung von 24 V DC betrieben
  • Geeignet zur Verwendung mit der Calwin C 5040 Kalorimeter-Software: Überwachung und Visualisierung des Messverfahrens
Geeignet für Ausbildungszwecke (z. B. technische Schulen und Universitäten) und für kommerzielle, industrielle Labors mit einer geringen Anzahl von Proben. Vier verschiedene Testverfahren ermöglichen eine ideale Anpassung an unterschiedliche Aufgaben: isoperibol, dynamisch, zeitgesteuert (automatische Zündung und Berechnung des Kalorienwerts) oder manuell (benutzerabhängige Zündung und manuelle Berechnungen).
Lieferumfang: Grundgerät (Messzelle) C 200, inkl. Netzteil, Zündadapter, Aufschlussgefäß C 5010 oder halogenresistentem Aufschlussgefäß C 5012, Umrüstset C 200.2, Sauerstoffstation C 248 und weitere Verbrauchsmaterial für die Installation und Kalibrierungen.