n-Nonadecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22110.0025 8.22110.0100 8.22110.0010
8.22110.0025EA 36.1 EUR
8.22110.0025 8.22110.0100 8.22110.0010
n-Nonadecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Nonadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Siedepunkt: 329,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5 °C
Dichte: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009012
CAS-Nummer: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 268.52 g/mol
Boiling Point 329 - 331 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4211 (70 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C