Hexan (Isomerengemisch), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hexanes, Isohexane
24574.323EA 94.7 EUR
24574.323 24574.298 24574.551 24574.367 24574.460
Hexan (Isomerengemisch), TECHNICAL
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekulargewicht: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN-Nummer: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm