n-Hexan ≥99,0%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
140096EEA
361
EUR
140096E
140095D
n-Hexan ≥99,0%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
n-Hexan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
- Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph.Eur.
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –94,3 °C Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –22 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN-Nummer: 1208 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | ≥ 99.0 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Colouration | ≤ 10 APHA |
Evaporation residue | ≤ 2 ppm |
Water | ≤ 50 ppm |
Absorbance (195 nm) | ≤ 1.00 |
Absorbance (210 nm) | ≤ 0.22 |
Absorbance (217 nm) | ≤ 0.10 |
Absorbance (225 nm) | ≤ 0.05 |
Absorbance (from 245 nm) | ≤ 0.01 |
Transmittance (195 nm) | ≥ 10 % |
Transmittance (210 nm) | ≥ 60 % |
Transmittance (217 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (225 nm) | ≥ 90 % |
Transmittance (from 245 nm) | ≥ 98 % |
Fluorescence (as quinine) (254 nm) | ≤ 1.0 ppb |
Fluorescence (as quinine) (365 nm) | ≤ 1.0 ppb |