n-Hexan ≥95% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Purity: 95% min
CAS No.: 110-54-3
Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -23°(-9°F)
Physical Form: Liquid, Distilled in Glass
Density: 0.659
Refractive Index: 1.3750
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: -95°
Boiling Point: 69°
Beilstein Reference: 1730733
Merck Reference: 14,4694
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009520
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekulargewicht: 86.18 g/mol Siedepunkt: 69 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.659 Flammpunkt: –23 °C (–9 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN-Nummer: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 14,4694 |