Hexan (Isomerengemisch) ≥98,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexanes, Isohexane
33321.K2 33321.M1 33321.K4
33321.K2EA 50.3 EUR
33321.K2 33321.M1 33321.K4
Hexan (Isomerengemisch) ≥98,5% ACS
Hexan (Isomerengemisch)
Purity: 98.5+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid, Mixture of 5 Isomers Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekulargewicht: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 65…70 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.67
Flammpunkt: <–23 °C (–9 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN-Nummer: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM