n-Hexan 95% für die Rückstandsanalyse, zur Spurenanalyse von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
326780010 326780025
ACRO326780010EA 65.1 EUR
ACRO326780010 ACRO326780025
n-Hexan 95% für die Rückstandsanalyse, zur Spurenanalyse von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekulargewicht: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN-Nummer: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥95 %
UV at 270 nm A: ≤0.004
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %