n-Hexan ∼95% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
268360010 268360025
ACRO268360010EA 110 EUR
ACRO268360010 ACRO268360025
n-Hexan ∼95% für die HPLC
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekulargewicht: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.659 g/cm³
Flammpunkt: –22 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN-Nummer: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered