Hexan (Isomerengemisch) 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexanes, Isohexane
176660010
176660025
176660250
ACRO176660010EA
48.5
EUR
ACRO176660010
ACRO176660025
ACRO176660250
Hexan (Isomerengemisch) 98+%, reinst
Hexan (Isomerengemisch)
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekulargewicht: 86.18 g/mol Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.659 g/cm³ Flammpunkt: –22 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS-Nummer: 92112-69-1 EINECS: 203-777-6 UN-Nummer: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3780 to 1.3820 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥98.0 % (sum of isomers) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.002 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...