n-Hexadecan ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44511.06 44511.14
44511.06EA 94.8 EUR
44511.06 44511.14
n-Hexadecan ≥99,5%
n-Hexadecan
Purity: 99.5+% CAS No.: 544-76-3 Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3 Formula Weight: 226.45 Flash Point: 135°(275°F) Physical Form: Liquid Density: 0.773 Refractive Index: 1.4345 Appearance: Colourless Melting Point: 18° Boiling Point: 287° Beilstein Reference: 1736592 MDL No.: MFCD00008998
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Siedepunkt: 287 °C
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,773
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM