n-Heptan, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
high purity solvents
364361000
364360010
364360025
364361000.EA
34.9
EUR
364361000.
364360010.
364360025.
n-Heptan, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
n-Heptan
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Molekulargewicht: 100.20 g/mol Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –91 °C Dichte: 0.683 g/cm³ Flammpunkt: –4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN-Nummer: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 13,04679 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |