n-Heptan, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
326911000
326910010
326911000.EA
66.7
EUR
326911000.
326910010.
n-Heptan, extra trocken 99+%, AcroSeal®
n-Heptan
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –91 °C Dichte: 0,683 g/cm³ Flammpunkt: –4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN-Nummer: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |