n-Heptan 99+%, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
326690010 326690025
ACRO326690010EA 84.6 EUR
ACRO326690010 ACRO326690025
n-Heptan 99+%, ECD getestet zur Pestizidanalyse für die Rückstandsanalyse
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,683 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN-Nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %