n-Dodecan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecane
A14834.0F
A14834.AE
A14834.AP
A14834.PI
A14834.0FEA
508
EUR
A14834.0F
A14834.AE
A14834.AP
A14834.PI
n-Dodecan ≥99%
n-Dodecan
Purity: 99+%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10CH3
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Molekulargewicht: 170.34 g/mol Siedepunkt: 215…217 °C Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0.749 Flammpunkt: 71 °C (159 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS-Nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |