Natriumtetradecylsulfat 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
B21941.03
B21941.06
B21941.14
B21941.03EA
47.3
EUR
B21941.03
B21941.06
B21941.14
Natriumtetradecylsulfat 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Natriumtetradecylsulfat
Purity: 95%
CAS No.: 1191-50-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13OSO3Na
Formula Weight: 316.44
Melting Point: 182-192°
Beilstein Reference: 3578122
Formel:
C₁₄H₂₉NaO₄S Molekulargewicht: 316.44 g/mol Schmelzpunkt: 182…192 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007468 CAS-Nummer: 139-88-8 EINECS: 214-737-2 UN-Nummer: 3267 ADR: 8 III Merck Index: 12,08838 |