Natriumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12268.0005
1.12268.0500
1.12268.0005EA
190
EUR
1.12268.0005
1.12268.0500
Natriumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
Natriumoctylsulfat
Formel:
C₈H₁₇NaO₄S Molekulargewicht: 232.28 g/mol Schmelzpunkt: 181…183 °C Dichte: 1.266 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007470 CAS-Nummer: 142-31-4 EINECS: 205-535-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | C₈H₁₇NaO₄S |
Chemical formula | C₈H₁₇NaSO₄ |
Molar Mass | 232.26 g/mol |
Melting Point | 195 °C (decomposition) |
pH value | 6 - 8 (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
Bulk density | 470 kg/m³ |
Solubility | (20 °C) soluble |
LD 50 oral | LD50 Rat 3200 mg/kg |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 2 water endangering |